AB1585
Anti-Dopamine β Hydroxylase Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
DBH, Dopamine beta-monooxygenase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
bovine, guinea pig, rat, human, feline, rabbit
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DBH(1621)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western blot
RIA
Inhibitory studies in vivo and in vitro.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain (Striatum/Substantia Nigra)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1