Fontos dokumentumok
SAB5700812
Sigma-Aldrich
Anti-LC3A/LC3B Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
ATG8E, ATG8F, LC3, LC3A, LC3A/LC3B, LC3B, MAP1A/1BLC3, MAP1ALC3, MAP1BLC3, MAP1LC3A, MAP1LC3B, MAP1LC3B-a
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
product name
Anti-LC3A/LC3B antibody produced in rabbit,
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
14
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
1.91 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Általános leírás
MAP1A and MAP1B are microtubule-associated proteins which mediate the physical interactions between microtubules and components of the cytoskeleton. MAP1A and MAP1B each consist of a heavy chain subunit and multiple light chain subunits. The protein encoded by this gene is one of the light chain subunits and can associate with either MAP1A or MAP1B. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. The expression of variant 1 is suppressed in many tumor cell lines, suggesting that may be involved in carcinogenesis.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-121 of human LC3A (NP_115903.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1