Fontos dokumentumok
SAB5700303
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-ERK3-S189 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
ERK3, HsT17250, MAPK6, PRKM6, p97MAPK
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
human, mouse, rat
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
82
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
1.48 mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer189)
Géninformáció
human ... MAPK6(5597)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a member of the Ser/Thr protein kinase family, and is most closely related to mitogen-activated protein kinases (MAP kinases). MAP kinases also known as extracellular signal-regulated kinases (ERKs), are activated through protein phosphorylation cascades and act as integration points for multiple biochemical signals. This kinase is localized in the nucleus, and has been reported to be activated in fibroblasts upon treatment with serum or phorbol esters.
Immunogén
A synthetic phosphorylated peptide around S189 of human ERK3 (NP_002739.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)