ZRB2149
Anti-AHR Antibody, clone 1H8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Aryl hydrocarbon receptor;Ah receptor;Class E basic helix-loop-helix protein 76;bHLHe76
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1H8, recombinant monoclonal
leírás
1H8 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 96.15 kDa
observed mol wt ~100 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AHR(196)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in U87 MG cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Aryl Hydrocarbon Receptor (AHR) in U87MG cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Aryl Hydrocarbon Receptor (AHR) in HeLa cell nuclear extract and in Mouse lung tissue lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Aryl Hydrocarbon Receptor (AHR) in U87MG cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Aryl Hydrocarbon Receptor (AHR) in human placenta tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Aryl hydrocarbon Receptor (AHR) peptide with a KD of 5.3 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)