Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
SAB5700015
Sigma-Aldrich
Anti-SMARCA4 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
BAF190, BAF190A, BRG1, CSS4, MRD16, RTPS2, SMARCA4, SNF2, SNF2L4, SNF2LB, SWI2, hSNF2b
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
181
184
faj reaktivitás
human
koncentráció
2.97 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:20-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SMARCA4(6597)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a member of the SWI/SNF family of proteins and is similar to the brahma protein of Drosophila. Members of this family have helicase and ATPase activities and are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. The encoded protein is part of the large ATP-dependent chromatin remodeling complex SNF/SWI, which is required for transcriptional activation of genes normally repressed by chromatin. In addition, this protein can bind BRCA1, as well as regulate the expression of the tumorigenic protein CD44. Mutations in this gene cause rhabdoid tumor predisposition syndrome type 2. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 30-130 of human SMARCA4 (NP_003063.2).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1