Fontos dokumentumok
SAB56000340
Sigma-Aldrich
Anti-p70S6K Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM438, affinity purified immunoglobulin
Szinonimák:
Ribosomal protein S6 kinase beta-1, S6K-beta-1, p70 ribosomal S6 kinase alpha
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM438, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:100-1:400
western blot: 1:1000- 1:2000
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RPS6KB1(6198)
Egyediség
This antibody reacts to human p70S6K
Immunogen
A peptide corresponding to the N-terminus of p70S6K
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2