SAB5300225
Monoclonal Anti-PIK3CA antibody produced in mouse
clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
PI3K, p110-alpha
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4F3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
124 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PIK3CA(5290)
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against PIK3CA
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3