Fontos dokumentumok
M8558
Monoclonal Anti-MDM2 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone MD-219, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MD-219, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 90 kDa
faj reaktivitás
mouse
nem léphet reakcióba
human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-2 μg/mL using whole extract of transfected 293T (human embryonal kidney) cells, expressing mouse MDM2
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Mdm2(17246)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3