Fontos dokumentumok
SAB5202562
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Methylglyoxal antibody produced in mouse
clone 9E7
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
FACS
IF
WB
klón:
9E7, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9E7, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Immunogén
Synthetic Methylglyoxal modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Fizikai forma
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)