MABN1837
Anti-AGE Antibody, Carboxy-Methyl Lysine Antibody, clone 6C7
clone 6C7, from mouse
Szinonimák:
N(epsilon)-(carboxymethyl) lysine, CML, AGE-CML, N-epsilon-CML, AGE-CML (6C7) Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6C7, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotípus
IgG2aκ
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected AGE, Carboxy-Methyl Lysine in kidney tissue of mice fed high AGE diets.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1