ES-007
EmbryoMax® 2-Mercaptoethanol (100X)
The EmbryoMax 2-Mercaptoethanol (100X) is available in a 20 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
Szinonimák:
Cell Culture 2-bME, Cell Culture BME
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Specialty Media
EmbryoMax®
technika/technikák
cell culture | stem cell: suitable
bemenet
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.