SAB4701102
Monoclonal Anti-CD3-APC antibody produced in mouse
clone OKT3
Szinonimák:
CD3E, T3E, TCRE
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
Allophycocyanin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
OKT3, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
flow cytometry: 10 μL
elérési szám
BC049847
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD3E(916)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)