Fontos dokumentumok
SAB4701098
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD3-APC antibody produced in mouse
clone APA1/1
Szinonimák:
CD3 epsilon chain, CD3epsilon, IMD18, T3E
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
Allophycocyanin conjugate
application:
FACS
klón:
APA1/1, monoclonal
technika/technikák:
flow cytometry: 1.5 μg/mL
citations:
biológiai forrás
mouse
konjugátum
Allophycocyanin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
APA1/1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
koncentráció
0.1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 1.5 μg/mL
elérési szám
BC049847
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD3E(916)
Related Categories
Általános leírás
The mouse monoclonal antibody APA1/1 recognizes an activation-dependent intracellular epitope of CD3 epsilon. Exposure of the epitope precedes CD3 phosphorylation and recruitment and activation of ZAP70, which initiates the signaling cascade produced by T-cell activation. APA1/1 provides the earliest known marker for TCR-mediated T cell activation.
Immunogén
Purified human CD3 proteins isolated from thymus
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)