Fontos dokumentumok
SAB4701099
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FoxP3-APC antibody produced in mouse
clone 3G3
Szinonimák:
AIID, IPEX, JM2, PIDX, Scurfin
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
konjugátum
Allophycocyanin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3G3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 4 μg/mL
elérési szám
NM_001114377.1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FOXP3(50943)
Related Categories
Általános leírás
The mouse monoclonal antibody 3G3 recognizes N-terminal region of FoxP3, a 47-55 kDa transcription factor, which is the master regulator in the development and function of regulatory T cells.
Immunogen
Full-length His-tagged recombinant murine FoxP3
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg