Merck
PHL89189
Eleutheroside B
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(E)-4-[-3-Hydroxy-1-propenyl]-2,6-dimethoxyphenyl-β-D-glucopyranoside, Ilexanthin A, Ligustrin, Lilacin, Magnolenin, Methoxyconiferine, Sinapyl alcohol 4-O-glucoside, Syringin, Syringoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H24O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
372.37
Beilstein:
97166
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\CO)cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C17H24O9/c1-23-10-6-9(4-3-5-18)7-11(24-2)16(10)26-17-15(22)14(21)13(20)12(8-19)25-17/h3-4,6-7,12-15,17-22H,5,8H2,1-2H3/b4-3+/t12-,13-,14+,15-,17+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJVXKWHHAMZTBY-GCPOEHJPSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)