SAB5300461
Monoclonal Anti-FOXP3 antibody produced in mouse
clone 2A11G9, ascites fluid
Szinonimák:
AIID, IPEX, JM2, PIDX, XPID
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2A11G9, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... Foxp3(50943)
Általános leírás
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against Foxp3