Fontos dokumentumok
WH0000941M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD80 antibody produced in mouse
clone 1G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CD28LG, Anti-CD28LG1, Anti-CD80 antigen (CD28 antigen ligand 1, B7-1 antigen), Anti-LAB7
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
PLA
klón:
1G1, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
1
technika/technikák:
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1G1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD80(941)
Általános leírás
The B-lymphocyte activation antigen B7-1 (formerly referred to as B7) provides regulatory signals for T lymphocytes as a consequence of binding to the CD28 (MIM 186760) and CTLA4 (MIM 123890) ligands of T cells.[supplied by OMIM
Immunogén
CD80 (AAH42665, 35 a.a. ~ 288 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VIHVTKEVKEVATLSCGHNVSVEELAQTRIYWQKEKKMVLTMMSGDMNIWPEYKNRTIFDITNNLSIVILALRPSDEGTYECVVLKYEKDAFKREHLAEVTLSVKADFPTPSISDFEIPTSNIRRIICSTSGGFPEPHLSWLENGEELNAINTTVSQDPETELYAVSSKLDFNMTTNHSFMCLIKYGHLRVNQTFNWNTTKQEHFPDNLLPSWAITLISVNGIFVICCLTYCFAPRCRERRRNERLRRESVRPV
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Jogi információk
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chih-Hsing Hung et al.
International journal of molecular sciences, 23(22) (2022-11-27)
Arsenic is an environmental factor associated with epithelial-mesenchymal transition (EMT). Since macrophages play a crucial role in regulating EMT, we studied the effects of arsenic on macrophage polarization. We first determined the arsenic concentrations to be used by cell viability