Fontos dokumentumok
SAB5701471
Sigma-Aldrich
Anti- RB antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
monoclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
human, mouse, rat
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
1.5 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RB1(5925)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a negative regulator of the cell cycle and was the first tumor suppressor gene found. The encoded protein also stabilizes constitutive heterochromatin to maintain the overall chromatin structure. The active, hypophosphorylated form of the protein binds transcription factor E2F1. Defects in this gene are a cause of childhood cancer retinoblastoma (RB), bladder cancer, and osteogenic sarcoma. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogén
A synthesized peptide derived from human RB
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)