SAB4700563
Anti-Cd8a low endotoxin antibody, Rat monoclonal
clone 53-6.7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
53-6.7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg endotoxin (LAL)
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Cd86(12524)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
test.