Fontos dokumentumok
SAB56000306
Sigma-Aldrich
Anti-Myeloperoxidase (MPO) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM407, affinity purified immunoglobulin
Szinonimák:
Myeloperoxidase
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
RM407, monoclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:200-1:500
citations:
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM407, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:200-1:500
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
liquid nitrogen
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MPO(4353)
Egyediség
This antibody reacts to human MPO. This antibody may also react to mouse or rat MPO, as predicted by immunogen homology
Immunogén
A peptide corresponding to the internal region of light chain on human MPO
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)