Fontos dokumentumok
SAB5700929
Sigma-Aldrich
Anti-Mannose Receptor/CD206 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
monoclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
mouse, human
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MRC1(4360)
Általános leírás
The recognition of complex carbohydrate structures on glycoproteins is an important part of several biological processes, including cell-cell recognition, serum glycoprotein turnover, and neutralization of pathogens. The protein encoded by this gene is a type I membrane receptor that mediates the endocytosis of glycoproteins by macrophages. The protein has been shown to bind high-mannose structures on the surface of potentially pathogenic viruses, bacteria, and fungi so that they can be neutralized by phagocytic engulfment.[provided by RefSeq, Sep 2015]
Immunogén
A synthesized peptide derived from human Mannose Receptor/CD206
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)