Fontos dokumentumok
SAB4700283
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FOLH1-PE antibody produced in mouse
clone GCP-05, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-GCPII, Anti-PSMA
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
phycoerythrin (R-PE) conjugate
application:
FACS
klón:
GCP-05, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
1
technika/technikák:
flow cytometry: suitable
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
phycoerythrin (R-PE) conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GCP-05, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
0.1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FOLH1(2346)
Általános leírás
The antibody GCP-05 recognizes extracellular domain of glutamate carboxypeptidase II (NAALADase, FOLH1, PSMA), an approximately 95-110 kDa transmembrane glycoprotein expressed mainly in tumour neovasculatures, nervous system and jejunum, which is an important prostate tumour marker.
Immunogén
amino acids 44-750 of human GCPII
Alkalmazás
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1:200. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)