MABF301
Anti-Interleukin-7/IL-7 Antibody, clone 7B1.1
clone 7B1.1, from mouse
Szinonimák:
Interleukin-7, IL-7
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7B1.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL7(3574)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 0.5 µg of recombinant Interleukin-7/IL-7.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1