Fontos dokumentumok
SAB4502272
Sigma-Aldrich
Anti-BCOR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
BCL-6 corepressor, BCoR, KIAA1575
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 192 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BCOR(54880)
Általános leírás
Anti-BCOR Antibody detects endogenous levels of total BCOR protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human BCOR.
Immunogen Range: 1231-1280
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Dokumentumtár megtekintése
Takeshi Inagaki et al.
The Journal of biological chemistry, 290(7), 4163-4177 (2014-12-24)
Polycomb repressive complex 1 (PRC1) plays an essential role in the epigenetic repression of gene expression during development and cellular differentiation via multiple effector mechanisms, including ubiquitination of H2A and chromatin compaction. However, whether it regulates the stepwise progression of