AMAB91902
Monoclonal Anti-Bcor Antibody Produced In Mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL13841, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
FLJ20285, KIAA1575
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
(Mouse)
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CL13841, monoclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
tisztítva
(Protein A purified)
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
1.0mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500 - 1:1000
izotípus
IgG2b
Ensembl | humán elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Géninformáció
human ... BCOR(54880)
Alkalmazás
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies™ protocols and other useful information.
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1