SAB3701426
Monoclonal Anti-AKT pS473 antibody produced in mouse
clone 17F6.B11, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Anti-8 hydroxy 2’ deoxyguanosine antibody, Anti-C-AKT, Anti-PKB, Anti-Protein kinase B, Anti-RAC-PK-alpha
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
17F6.B11, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, monkey, rat, human
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AKT1(207)
Egyediség
Immunogén
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)