Merck
Összes fotó(9)
Fontos dokumentumok
SAB4504514
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PDK1 (pSer241) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 63 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer241)
Géninformáció
human ... PDPK1(5170)
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PDK1 around the phosphorylation site of Ser241.
Immunogen Range: 210-259
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Mathilde Calvez et al.
Journal of neurovirology, 25(3), 384-396 (2019-02-14)
Despite the fact that human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) does not enter or replicate in neurons, its infection of a subset of resident brain glia cells (microglia and astrocytes) induces via disparate mechanisms, dysregulation of glutamate metabolism, neurotoxicity, and