Fontos dokumentumok
P0111
Phenserine
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
(−)-N-Phenylcarbamoyleseroline, 1,2,3,3a,8,8a-Hexahydro-1,3a,8-trimethyl-pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol phenylcarbamate (ester)
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
off-white
oldhatóság
H2O: <2 mg/mL
DMSO: >5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12N(C)CC[C@@]1(C)c3cc(OC(=O)Nc4ccccc4)ccc3N2C
InChI
1S/C20H23N3O2/c1-20-11-12-22(2)18(20)23(3)17-10-9-15(13-16(17)20)25-19(24)21-14-7-5-4-6-8-14/h4-10,13,18H,11-12H2,1-3H3,(H,21,24)/t18-,20+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBHFNBQPZCRWQP-QUCCMNQESA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Acetylcholine is synthesized from acetyl coenzyme A and choline by the enzyme choline acetyltransferase. In addition to its synthesis in the liver, choline employed in acetylcholine production is derived from dietary sources.