SAB4300655
Anti-Integrin β1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-FNRB, Anti-ITGB1, Anti-MDF2, Anti-MSK12, Anti-VLAB
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
115-135 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:1000
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
(V-V-N-P-K)
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Általános leírás
The antibody detects endogenous level of total Integrin β1 (CD29) protein.
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1