SAB4300601
Anti-MDM2 (Ab-166) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-HDMX antibody produced in rabbit, Anti-MGC71221 antibody produced in rabbit, Anti-Mdm2 p53 binding protein homolog (mouse) antibody produced in rabbit, Anti-hdm2 antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~90 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
(A-I-S-E-T)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MDM2(4193)
Related Categories
Immunogén
Tulajdonságok és előnyök
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)