MABE340
Anti-MDM2 Antibody, clone IF2
clone IF2, from mouse
Szinonimák:
E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, Double minute 2 protein, Hdm2, Oncoprotein Mdm2, p53-binding protein Mdm2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
IF2, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MDM2(4193)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected MDM2 in human prostate cancer tissue.
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MDM2 in 10 µg of A431 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
A431 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1