Fontos dokumentumok
SAB4200866
Anti-Pseudomonas aeruginosa antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
Forma
liquid
faj reaktivitás
Pseudomonas aeruginosa
kiszerelés
pkg of 100 μL
pkg of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 1:10,000-1:20,000 using P.aeruginosa lysate
indirect ELISA: 1:5000- 1:0,000 using whole dead P.aeruginosa bacteria for coating
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
patients every year and are accounted for around 90,000 deaths annually.3
It forms highly resistant biofilms on human tissues such as the lungs of CF patients or medical surfaces. Once P. aeruginosa infection is established it is extremely hard to eradicate.3
The genome of P. aeruginosa encodes a vast arsenal of virulence factors. However, the P. aeruginosa isolated from chronic infections expresses less virulence factors in comparison to isolates from acute infections but more readily form biofilms.1,4-6
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antibiotic resistance to many classes of antibiotics is a major challange in P. aeruginosa treatment. P. aeruginosa possesses several resistance mechanisms such as, low permeability of the outer membrane,
expression of membrane efflux (Mex) pumps, and ß-lactamase and AmpC that hydrolases ß-lactam antibiotics such as, penicillin9. In addition, as a result of genetic transfer new resistant strains emerge constantly. Therefore, finding new prevention and treatment strategies for P. aeruginosa infection is of high importance.1
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)