Fontos dokumentumok
P2318
Anti-Pseudomonas Exotoxin A antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-ETA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
(Pseudomonas aeruginosa)
technika/technikák
dot blot: 1:20,000
indirect ELISA: 1:250,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Pseudomonas aeruginosa PAO1 ... toxA(877850)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- in the in vitro analysis of the stability of fusion toxins in serum
- to construct an epidermal growth factor receptor (EGFR)-targeted toxin to study its toxicity on Swiss mouse embryo NIH-3T3 cells transfected with human EGFR
- in the determination of the in vivo half-life of immunotoxins in serum
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)