Merck
SAB4200862
Anti-Salmonella enterica typhimurium antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Szinonimák:
Salmonella typhimurium (Loeffler) Castellani and Chalmers
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
Forma
liquid
faj reaktivitás
(Salmonella enterica typhimurium)
kiszerelés
pkg of 100 μL
pkg of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 1:2000-1:4000 using Salmonella enterica typhimurium LPS
indirect ELISA: 1:2000-1:4000 using using whole Salmonella
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Salmonella is a genus of Gram-negative, facultative anaerobe, motile bacillus composed of 2579 different serotypes. Salmonella is considered to be one of the most studied microorganisms as a worldwide foodborne pathogen and a major cause of gastrointestinal human infections.1 S. enterica is a subspecies of S. enterica, that includes 1531 serotypes, among them S. typhimurium and S. enteritidis, responsible for common human illness and thus focus of extensive research.1
Alkalmazás
The antibody may be used in various immunochemical techniques including Immunoblotting and ELISA. Detection of the S. typhimurium bands by Immunoblotting is specifically inhibited by the immunogen.
Biokémiai/fiziológiai hatások
S. typhimurium can survive the acidic environment ofthe stomach through the activation of acid tolerance response (ATR), which maintains the intracellular pH
higher than the extracellular pH.6 Then, S. typhimurium penetrates the mucus barrier of the intestinal wall and adheres to the epithelium to initiate the infection, that may results in diarrhea, loss of electrolytes and local inflammation of the intestine.7-9
After S. typhimurium is being engulfed by enterocytes, it forms intracellular phagosomal compartments, termed Salmonella-Containing Vacuoles (SCV) where the bacterium is able to survive and multiply.2,9 S. typhimurium has various virulence factors, most of them are enoced by genes located in the Salmonella Pathogenicity Islands (SPI).10 S. typhimurium uses flagella for motility after ingestion11 and then type I fimbrae12 and adhesins to adhere to the epithelium. It expresses Type III Secretion System (T3SS) that enables the bacteria to inject into the host cells a variety of effector proteins such as, SipABCD, SptP, SpiC and SopB that alter cellular functions to promote bacterial invasion, survival and propagation.2,13,14 Moreover, S. typhimurium is able to form resistant biofilms15 that contribute to the establishment of chronic, ""carrier state"" infections. In addition, human specific S. typhiis used as a model for the animal study of typhoid fever.16
almonella enterica typhimurium antibody recognizes S. enterica typhimurium whole lysate of dead bacteria and S. enterica typhimurium Lipopolysaccharides (LPS), the antibody has no cross reactivity with whole bacterial extracts of E. coli K-12 and E. faecalis.
Fizikai forma
Supplied as a solution in 0.01 M phosphate buffered saline pH 7.4, containing 15 mM sodium azide as a preservative.
Elkészítési megjegyzés
For continuous use, store at 2-8°C for up to one month. For extended storage, freeze in working aliquots. Repeated freezing and thawing is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilution samples should be discarded if not used within 12 hours.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog  our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom