Fontos dokumentumok
SAB4200859
Anti-Staphylococcus Enterotoxin B antibody, Mouse monoclonal
clone SEB4, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Enterotoxin type B, SEB
About This Item
Javasolt termékek
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
Minőségi szint
klón
SEB4
Forma
liquid
faj reaktivitás
Staphylococcus aureus ((Staphylococcal enterotoxin B))
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 0.12-0.25 μg/mL using 1 μg/ml staphylococcal enterotoxin B for coating.
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using staphylococcal enterotoxin B.
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)