SAB5700647
Anti-S100B Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
NEF, S100, S100 beta, S100-B, S100B, S100beta
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-S100B antibody produced in rabbit,
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
10
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
2.8 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... S100B(6285)
Általános leírás
Immunogen
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1