04-642
Anti-Ago2 Antibody, clone 9E8.2
ascites fluid, clone 9E8.2, Upstate®
Szinonimák:
Argonaute-2, Eukaryotic translation initiation factor 2C, AGO2, eIF-2C, Slicer protein, MGC3183, Piwi domain protein, PPD
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9E8.2, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AGO2(27161)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Chromatin Biology
RNA Binding Protein (RBP)
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg