Fontos dokumentumok
SAB4200680
Anti-Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone BN-34, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Biotin antibody produced in mouse, Bios II, Coenzyme R, D-Biotin, Vitamin B7, Vitamin H
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BN-34, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
canine, human, bovine, rat, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL
western blot: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1