Fontos dokumentumok
SAB4200637
Monoclonal Anti-phospho-RNA polymerase II CTD (pSer2) antibody produced in rat
clone 3E7C7, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
POLR2, POLRA, RPB1, RPBh1, RPO2, RPOL2, RpIILS, hRPB220, hsRPB1, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A 220kDa (POLR2A)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3E7C7, monoclonal
molekulatömeg
~250 kDa
faj reaktivitás
rat, canine, mouse, human, monkey
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 10 μg/test using using HeLa cells.
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of HeLa cells.
immunofluorescence: 4-8 μg/mL using using A549 cells
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer2)
Géninformáció
human ... POLR2A(5430)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow cytometry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)