Merck
PHL89506
Delphinidin 3-galactoside chloride
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Delphinidin 3-O-β-D-galactoside chloride, Delphinidin 3-O-β-D-galactopyranoside, Delphinidin 3-galactoside chloride, Empetrin chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H21ClO12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
500.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=[O+]4)C4=C1.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O12.ClH/c22-6-15-17(28)18(29)19(30)21(33-15)32-14-5-9-10(24)3-8(23)4-13(9)31-20(14)7-1-11(25)16(27)12(26)2-7;/h1-5,15,17-19,21-22,28-30H,6H2,(H4-,23,24,25,26,27);1H/t15-,17+,18+,19-,21-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJWIIMLSNZOCBP-KGDMUXNNSA-N
Általános leírás
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)