Fontos dokumentumok
SAB4200621
Anti-CSPG4 Antibody
mouse monoclonal, 2164B6
About This Item
Javasolt termékek
product name
Monoclonal Anti-NG2/CSPG4 antibody produced in mouse, clone 2164B6, purified from hybridoma cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2164B6, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using SK-Mel-28 cells.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using A375 cells.
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CSPG4(1464)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1