SAB4301658
Anti-CSPG4 Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
HMW-MAA, MCSP, MCSPG, MSK16, NG2
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-CSPG4, affinity isolated antibody
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:500-1:2000
elérési szám
NP_001888
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CSPG4(1464)
Általános leírás
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1