SAB4200593
Anti-Occludin antibody from rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
BLCPMG, OCLN, PPP1R115
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... OCLN(100506658)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)