ABT146
Anti-Occludin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Occludin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... OCLN(4950) , OCLN(100506658)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
ECM Proteins
Minőség
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Occludin in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human kidney tissue lysate