MABT339
Anti-ZO-1 Antibody, clone 5G6.1
clone 5G6.1, from mouse
Szinonimák:
Tight junction protein ZO-1, Tight junction protein 1, Zona occludens protein 1, Zonula occludens protein 1, ZO-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5G6.1, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TJP1(7082)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ZO-1 in 200 µg of HCT116 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Related Content
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.