WH0004950M1
Monoclonal Anti-OCLN antibody produced in mouse
clone 1G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-occludin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1G7, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... OCLN(4950)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Sequence
ITSDQQRQLYKRNFDTGLQEYKSLQSELDEINKELSRLDKELDDYREESEEYMAAADEYNRLKQVKGSADYKSKKNHCKQLKSKLSHIKKMVGDYDRQKT
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)