Fontos dokumentumok
SAB4200572
Anti-Neuron-Specific Enolase (NSE) antibody, Mouse monoclonal
clone NSE-P2, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, Monoclonal Anti-2-phospho-D-glycerate hydrolyase, Monoclonal Anti-Enolase 2 (gamma, neuronal), Monoclonal Anti-NSE, Monoclonal Anti-Neural enolase, Monoclonal Anti-Neuron-Specific Enolase (NSE) antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-gamma-enolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
NSE-P2, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~47 kDa
faj reaktivitás
human, rat
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human cerebellum.
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using SH-SY5Y total cell extracts.
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ENO2(2026)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)