Fontos dokumentumok
N4773
Neuron-specific enolase from human brain
≥95% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Szinonimák:
2-Phospho-D-glycerate hydro-lyase, Enolase, Neuron-specific from human brain, NSE, Thermolabile antigen A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human brain
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
specifikus aktivitás
≥10 units/mg protein
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... ENO2(2026)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1