ABT280
Anti-Periostin (Pan) Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Szinonimák:
Periostin, PN, Osteoblast-specific factor 2, OSF-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Postn(50706)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
ECM Proteins
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Periostin (Pan) in certain reported tissues (Kruzynska-Frejtag, A., et al. (2004). Dev Dyn. 229(4):857-868.; Butcher, J. T., et al. (2007). Dev Biol. 302(1):256-266.; Norris, R. A., et al. (2007). J Cell Biochem. 101(3):695-711.; Inai, K., et al. (2008). Dev Biol. 315(2):383-396.; Norris, R. A., et al. (2008). Dev Biol. 316(2):200-213.).
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Periostin (Pan) in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2