SCP0158
Granzyme B Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Granzyme B Substrate,
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized
összetétel
Peptide Content, ≥85%
tárolási körülmény
protect from light
tárolási hőmérséklet
−20°C
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)